SAB5801054
Goat Anti-Chicken IgY HRP Alpaca Heavy chain only Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
białko sprzężone
horse radish peroxidase (HRP)
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Postać
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, Alpaca
metody
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Hens egg yolk immunoglobulins IgY can be transferred from the serum of mother hen to the offspring egg yolk to acquire immunity. In the immunodiagnostic technologies, IgY is an excellent antibody for using in immunological assays involving mammalian sera, due to discriminative properties of IgY compared to mammalian IgG, as IgY does not react with the rheumatoid factor and human anti-mouse IgG antibodies do not activate the complement system and do not bind to Fc receptor. Also, they have poor cross reactivity to mammalian IgG due to immunological differences. IgY does not contain a hinge region but does contain an additional constant domain. The whole IgY molecule possesses both the Fc region and the Fab region, which possessing the epitope-recognition site. The IgYcontains two heavy and light chains. The common IgY is monomeric with a molecular weight of approximately 170 kDa.
VHH are single-domain antibodies derived from the variable regions of heavy chain of Camelidae immunoglobulin. The size of VHH is extremely small(less than15KDa) compared to other forms of antibody fragment, which significantly increase the permeability of VHH. Thus VHH is considered of great value for research, diagnostics and therapeutics.
Specyficzność
Isotype: VHH domain of alpaca IgG2b/2c fused to goat IgG Fc
Immunogen
Opakowanie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3