Kluczowe dokumenty
SAB4200806
Anti-Ezrin antibody, Mouse monoclonal
clone 3C12, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Cytovillin, Villin-2, p81
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~80 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, canine, hamster, kangaroo, human, monkey, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using canine MDCK cells extract
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ezr(22350)
Opis ogólny
The ERM proteins family are involved in the functional expression of membrane proteins on the cell surface, integrate Rho guanosine 5′-triphosphatase (GTPase) signaling regulating cytoskeletal organization and act as protein kinase A (PKA)-anchoring proteins. Therefore, ERM proteins seem to play an important role in the membrane transport of electrolytes by ion channels and transporters.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)