Kluczowe dokumenty
SAB4503077
Sigma-Aldrich
Anti-Ezrin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Cytovillin, EZRI, VIL2, Villin 2, p81
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 69 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EZR(7430)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Ezrinwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Ezrin.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej Ezryny.
Zakres immunogenu: 321-370
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takuro Kobori et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 37(7), 1124-1131 (2014-07-06)
Previously, we reported that repeated oral administration of etoposide (ETP) increases P-glycoprotein (P-gp) expression in association with activation of ezrin/radixin/moesin (ERM) via Ras homolog gene family member A (RhoA)/Rho-associated coiled-coil containing protein kinase (ROCK) signaling in the small intestine. However
Anita A Wasik et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1727-1739 (2014-04-15)
Diabetic nephropathy is a complication of diabetes and a major cause of end-stage renal disease. To characterize the early pathophysiological mechanisms leading to glomerular podocyte injury in diabetic nephropathy, we performed quantitative proteomic profiling of glomeruli isolated from rats with
Yosuke Matsumoto et al.
PloS one, 9(8), e105435-e105435 (2014-08-22)
Neuronal morphogenesis is implicated in neuronal function and development with rearrangement of cytoskeletal organization. Ezrin, a member of Ezrin/Radixin/Moesin (ERM) proteins links between membrane proteins and actin cytoskeleton, and contributes to maintenance of cellular function and morphology. In cultured hippocampal