Kluczowe dokumenty
SAB2101514
Sigma-Aldrich
Anti-MSLN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAK1, Anti-MPF, Anti-Mesothelin, Anti-SMR
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSLN(10232)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MSLN
Działania biochem./fizjol.
Przeciwciało reagujące z nowotworami jajnika i międzybłoniakami zostało użyte do wyizolowania antygenu powierzchniowego komórki o nazwie mezotelina. Chociaż funkcja mezoteliny jest nieznana, może ona odgrywać rolę w adhezji komórkowej i jest obecna na mezotelium, międzybłoniakach i rakach jajnika. Gen ten koduje preproteinę, która jest rozszczepiana na dwa produkty, czynnik wzmacniający megakariocyty i mezotelinę. Przeciwciało, które reaguje z nowotworami jajnika i międzybłoniakami, zostało użyte do wyizolowania antygenu powierzchniowego komórki o nazwie mezotelina. Chociaż funkcja mezoteliny jest nieznana, może ona odgrywać rolę w adhezji komórkowej i jest obecna na mezotelium, międzybłoniakach i rakach jajnika. Gen ten koduje preproteinę, która jest rozszczepiana na dwa produkty, czynnik wzmacniający megakariocyty i mezotelinę. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QKLLGPHVEGLKAEERHRPVRDWILRQRQDDLDTLGLQGGIPNGYLVL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine Alewine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(11), 2653-2661 (2014-09-23)
The RG7787 mesothelin-targeted recombinant immunotoxin (RIT) consists of an antibody fragment targeting mesothelin (MSLN) fused to a 24-kD fragment of Pseudomonas exotoxin A for cell killing. Compared with prior RITs, RG7787 has improved properties for clinical development including decreased nonspecific