Kluczowe dokumenty
SAB4200129
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CaI-PLA2, Anti-GVI, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), Anti-iPLA2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~85 kDa (and ~95 kDa human iPLA2 and ~95 kDa mouse and rat iPLA2.)
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using extracts of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, RAW264 cell lysates and rat pancreas extracts (S1 fraction).
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2G6(8398)
mouse ... pla2g6(53357)
rat ... pla2g6(360426)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)