Kluczowe dokumenty
SAB4200130
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CaI-PLA2, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), GVI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~85 kDa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, and 1-2 mg/mL using rat kidney extract (S1 fraction).
western blot: 1-2 μg/mL using rat kidney extract (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2G6(8398)