SAB5703000
Anti-Glucokinase (GCK) Antibody, clone 4K9D5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FGQTL3, GK, GLK, HHF3, HK4, HKIV, HXKP, LGLK, MODY2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4K9D5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.32 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LEYDRLVDESSANPGQQLYEKLIGGKYMGELVRLVLLRLVDENLLFHGEASEQLRTRGAFETRFVSQVESDTGDRKQIYNILSTLGLRPSTTDCDIVRRACESVSTRAAHMCSAGLAGVINRMRESRSEDVMRITVGVDGSVYKLHPSFKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCK(2645)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)