Kluczowe dokumenty
SAB1300478
Sigma-Aldrich
Anti-GCKR (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GCKR, Anti-Glucokinase regulator, Anti-Glucokinase regulatory protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCKR(2646)
Opis ogólny
GCKR należy do rodziny białek SIS (Sugar ISomerase). Produkt genu jest białkiem regulatorowym, które hamuje glukokinazę w wątrobie i komórkach wysepek trzustkowych poprzez niekowalencyjne wiązanie się z enzymem, tworząc z nim nieaktywny kompleks. Gen GCKR jest uważany za kandydata na gen podatności na postać cukrzycy młodzieńczej o początku w wieku dojrzałym (MODY).
Immunogen
GCKR (529-564)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego GCKR.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)