Kluczowe dokumenty
05-778
Sigma-Aldrich
Anty-Rho (przeciwciało -A, -B, -C), klon 55
clone 55, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Aplysia ras-related homolog 12, onkogen RHO H12, rodzina genów ras homolog, członek A, małe białko wiążące GTP RhoA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
55, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHOA(387)
Opis ogólny
Białka Rho należą do superrodziny GTPaz Ras o niskiej masie cząsteczkowej, która obejmuje RAS, RHO, RAB, RAN, RAD i ARF. Te małe białka wiążące GTP funkcjonują jako przełączniki molekularne, które regulują wiele procesów biologicznych, w tym proliferację komórek, apoptozę, różnicowanie, reorganizację cytoszkieletu i transport błonowy.
Specyficzność
Rozpoznaje Rho (-A, -B, -C), Mr 22 kDa.
Immunogen
Rekombinowany ludzki RhoA zawierający aminokwasy 1-155. Klon 55.
Zastosowanie
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania Rho w komórkach za pomocą immunofluorescencji.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykryj Rho (-A, -B, -C) za pomocą tego przeciwciała anty-Rho (-A, -B, -C), klon 55 zatwierdzony do stosowania w IC i WB.
Jakość
Routinely evaluated by western blot on RIPA lysates from Jurkat or HL-60 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected Rho in RIPA lysates from HL-60 cells. A previous lot detected Rho in RIPA lysates from Jurkat cells.
Opis wartości docelowych
22 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym BSA, 0,09% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20ºC może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HL-60.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atorvastatin inhibits ABCA1 expression and cholesterol efflux in THP-1 macrophages by an LXR-dependent pathway.
Guosong Qiu,John S Hill
Journal of Cardiovascular Pharmacology null
Marina Sycheva et al.
Brain sciences, 9(8) (2019-08-23)
We have previously shown that the expression of pro-nerve growth factor (proNGF) was significantly increased, nerve growth factor (NGF) level was decreased, and the expression of p75NTR was enhanced in Alzheimer's disease (AD) hippocampal samples. NGF regulates cell survival and
Peroxynitrite mediates diabetes-induced endothelial dysfunction: possible role of Rho kinase activation.
El-Remessy, Azza B, et al.
Experimental Diabetes Research, 2010, 247861-247861 (2010)
Critical role for FoxO3a-dependent regulation of p21CIP1/WAF1 in response to statin signaling in cardiac myocytes.
Hauck, L; Harms, C; Grothe, D; An, J; Gertz, K; Kronenberg, G; Dietz, R; Endres, M; von Harsdorf, R
Circulation Research null
Early intervention of tyrosine nitration prevents vaso-obliteration and neovascularization in ischemic retinopathy.
Abdelsaid, Mohammed A, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 332, 125-134 (2010)