Kluczowe dokumenty
SAB5702996
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GLP-2, klon 3K3P5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GLP-1, GLP1, GLP2, GRPP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3K3P5, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1.60 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITDRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest w rzeczywistości preproteiną, która jest rozszczepiana na cztery różne dojrzałe peptydy. Jeden z nich, glukagon, jest hormonem trzustkowym, który przeciwdziała obniżającemu poziom glukozy działaniu insuliny poprzez stymulację glikogenolizy i glukoneogenezy. Glukagon jest ligandem dla specyficznego receptora związanego z białkiem G, którego szlak sygnałowy kontroluje proliferację komórek. Dwa z pozostałych peptydów są wydzielane z komórek endokrynnych jelit i promują wchłanianie składników odżywczych poprzez różne mechanizmy. Wreszcie czwarty peptyd jest podobny do glicentyny, aktywnego enteroglukagonu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 81-180 ludzkiego GLP-2 (P01275).
Zastosowanie
IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)