Kluczowe dokumenty
SAB5702991
Sigma-Aldrich
Anti-α/β-Synuclein (SNCA/SNCB) Antibody
rabbit monoclonal, 9E9X5
Synonim(y):
NACP, PARK1, PARK4, PD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw synukleinie alfa+beta, klon 9E9X5, królicze monoklonalne,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9E9X5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.35 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFVKKDQL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Alfa-synukleina jest członkiem rodziny synuklein, która obejmuje również beta- i gamma-synukleinę. Synukleiny są obficie wyrażane w mózgu, a alfa- i beta-synukleina selektywnie hamują fosfolipazę D2. SNCA może służyć do integracji sygnalizacji presynaptycznej i transportu błonowego. Defekty SNCA są związane z patogenezą choroby Parkinsona. Peptydy SNCA są głównym składnikiem blaszek amyloidowych w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, luty 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej synukleiny alfa + beta (P37840).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)