Kluczowe dokumenty
SAB5702191
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SynGAP, klon 8M2S9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
MRD5, RASA1, RASA5, SYNGAP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8M2S9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.70 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SEKRLRQQQAEKDSQIKSIIGRLMLVEEELRRDHPAMAEPLPEPKKRLLDAQERQLPPLGPTNPRVTLAPPWNGLAPPAPPPPPRLQITENGEFRNTADH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNGAP1(8831)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko aktywujące GTPazę Ras, które jest członkiem kompleksu receptora N-metylo-D-asparaginianu. N-końcowa domena białka zawiera domenę Ras-GAP, domenę homologii pleckstryny i domenę C2, która może być zaangażowana w wiązanie wapnia i fosfolipidów. Domena C-końcowa składa się z regionu dziesięciu powtórzeń histydyny, miejsc fosforylacji seryny i tyrozyny oraz motywu T/SXV wymaganego do interakcji z białkiem rusztowania postsynaptycznego. Kodowane białko negatywnie reguluje przemieszczanie się receptorów Ras, Rap i kwasu alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego do błony postsynaptycznej w celu regulacji plastyczności synaptycznej i homeostazy neuronalnej. Warianty alleliczne tego genu są związane z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1244-1343 ludzkiego SynGAP (Q96PV0).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)