Kluczowe dokumenty
SAB5702128
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Mitofusin 2, klon 4H10F8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CMT2A, CMT2A2, CMT2A2A, CMT2A2B, CPRP1, HMSN6A, HSG, MARF, MFN2, Mitofusin 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4H10F8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSLLFSRCNSIVTVKKNKRHMAEVNASPLKHFVTAKKKINGIFEQLGAYIQESATFLEDTYRNAELDPVTTEEQVLDVKGYLSKVRGISEVLARRHMKVA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFN2(9927)
Opis ogólny
Gen ten koduje mitochondrialne białko błonowe, które uczestniczy w fuzji mitochondriów i przyczynia się do utrzymania i funkcjonowania sieci mitochondriów. Białko to bierze udział w regulacji proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i może odgrywać rolę w patofizjologii otyłości. Mutacje w tym genie powodują chorobę Charcota-Marie-Tootha typu 2A2 oraz dziedziczną neuropatię ruchową i czuciową VI, które są zaburzeniami obwodowego układu nerwowego. Defekty tego genu są również związane z udarem mózgu o wczesnym początku. Zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej Mitofusin 2 (O95140).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)