Kluczowe dokumenty
SAB5702430
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AKR1C3, klon 7T10F5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
DD3, DDX, HA1753, HAKRB, HAKRe, HSD17B5, PGFS, hluPGFS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7T10F5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.335 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SKLLDFCKSKDIVLVAYSALGSQRDKRWVDPNSPVLLEDPVLCALAKKHKRTPALIALRYQLQRGVVVLAKSYNEQRIRQNVQVFEFQLTAEDMKAIDGLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKR1C3(8644)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny reduktazy aldo/keto, która składa się z ponad 40 znanych enzymów i białek. Enzymy te katalizują konwersję aldehydów i ketonów do odpowiadających im alkoholi poprzez wykorzystanie NADH i/lub NADPH jako kofaktorów. Enzymy wykazują nakładającą się, ale odmienną specyficzność substratową. Enzym ten katalizuje redukcję prostaglandyny (PG) D2, PGH2 i fenantrenochinonu (PQ) oraz utlenianie 9alfa,11beta-PGF2 do PGD2. Może odgrywać ważną rolę w patogenezie chorób alergicznych, takich jak astma, a także może odgrywać rolę w kontrolowaniu wzrostu i / lub różnicowania komórek. Gen ten wykazuje wysoką identyczność sekwencji z trzema innymi genami i jest skupiony z tymi trzema genami na chromosomie 10p15-p14. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2011].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 200-300 ludzkiego AKR1C3 (P42330).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)