Kluczowe dokumenty
HPA018433
Sigma-Aldrich
Anti-CBR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-15-Hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NADP+], Anti-Carbonyl reductase [NADPH] 1, Anti-NADPH-dependent carbonyl reductase 1, Anti-Prostaglandin 9-ketoreductase, Anti-Prostaglandin-E(2) 9-reductase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TPFHIQAEVTMKTNFFGTRDVCTELLPLIKPQGRVVNVSSIMSVRALKSCSPELQQKFRSETITEEELVGLMNKFVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBR1(873)
Opis ogólny
Gen CBR1 (reduktaza karbonylowa [NADPH] 1) jest mapowany na ludzki chromosom 21q22.13. CBR1 jest białkiem o wszechobecnej ekspresji. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i ma charakter monomeryczny. CBR1 jest obficie obecne w nabłonku owodni, komórkach fibroblastów i komórkach trofoblastów kosmówki.
Immunogen
Carbonyl reductase [NADPH] 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza karbonylowa [NADPH] 1 (CBR1) jest dehydrogenazą/reduktazą zależną od NADPH i jest odpowiedzialna za redukcję in vivo chinonów, prostaglandyn i innych związków zawierających karbonyl, w tym ksenobiotyków. Ponadto addukt S-nitrozoglutationu(GSNO) zawierający azot GSH jest skutecznym substratem CBR1. Aktywność CBR1 może być hamowana przez różne flawonoidy, w tym kwercetynę, rutynę i półsyntetyczny flawonoid monoHER (7-monohydroksyetylorutozyd). Kurkumina, główny składnik rośliny Curcuma longa, jest silnym inhibitorem CBR1. Brak CBR1 sprzyja wzrostowi i proliferacji raka jajnika. CBR1 jest odpowiedzialny za konwersję cytotoksycznej daunorubicyny do kardiotoksycznego daunorubicynolu, zmniejszając w ten sposób cytotoksyczność daunorubicyny w pierwotnych komórkach ostrej białaczki szpikowej. Wiązanie receptora glukokortykoidowego z promotorem CBR1 stymuluje produkcję CBR1 w ludzkich fibroblastach owodniowych. Obecność CBR1 przekształca prostaglandynę E2 w prostaglandynę F2α, która bierze udział w indukcji porodu u ludzi. NRF2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) jest regulatorem transkrypcji CBR1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73872
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Javier G Blanco et al.
Cancer, 112(12), 2789-2795 (2008-05-07)
Exposure to anthracyclines as part of cancer therapy has been associated with the development of congestive heart failure (CHF). The potential role of genetic risk factors in anthracycline-related CHF remains to be defined. Thus, in this study, the authors examined
Savitha Varatharajan et al.
European journal of clinical pharmacology, 68(12), 1577-1586 (2012-05-09)
The present study aimed to investigate the role of expression of daunorubicin-metabolizing enzymes carbonyl reductase 1 and 3 (CBR1 and CBR3) on the in vitro cytotoxicity of daunorubicin in primary acute myeloid leukemia (AML) cells and the effect of genetic
Raynard L Bateman et al.
The Journal of biological chemistry, 283(51), 35756-35762 (2008-10-02)
Human carbonyl reductase 1 (hCBR1) is an NADPH-dependent short chain dehydrogenase/reductase with broad substrate specificity and is thought to be responsible for the in vivo reduction of quinones, prostaglandins, and other carbonyl-containing compounds including xenobiotics. In addition, hCBR1 possesses a
Takeshi Miura et al.
Chemico-biological interactions, 202(1-3), 126-135 (2012-12-19)
Monomeric carbonyl reductase 1 (CBR1, SDR21C1) is a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily and is involved in the metabolism of anthracycline anti-cancer drugs, prostaglandins, and isatin, which is an endogenous inhibitor of monoamine oxidases. Additionally, cancer progression may be
Vanessa Gonzalez-Covarrubias et al.
Pharmaceutical research, 25(7), 1730-1734 (2008-05-02)
Carbonyl reductase 1 (CBR1) reduces the anticancer anthracyclines doxorubicin and daunorubicin into the cardiotoxic metabolites doxorubicinol and daunorubicinol. We evaluated whether the cardioprotectant monoHER inhibits the activity of polymorphic CBR1. We performed enzyme kinetic studies with monoHER, CBR1 (CBR1 V88