Kluczowe dokumenty
SAB1405566
Sigma-Aldrich
Anti-CBR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CBR, SDR21C1, hCBR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBR1(873)
Opis ogólny
Reduktaza karbonylowa jest jedną z kilku monomerycznych, zależnych od NADPH oksydoreduktaz o szerokiej specyficzności dla związków karbonylowych. Enzym ten jest szeroko rozpowszechniony w ludzkich tkankach. Inny gen reduktazy karbonylowej, CRB3, znajduje się w pobliżu tego genu na chromosomie 21q. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
CBR1 (NP_001748.1, 1 a.a. ~ 277 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSSGIHVALVTGGNKGIGLAIVRDLCRLFSGDVVLTARDVTRGQAAVQQLQAEGLSPRFHQLDIDDLQSIRALRDFLRKEYGGLDVLVNNAGIAFKVADPTPFHIQAEVTMKTNFFGTRDVCTELLPLIKPQGRVVNVSSIMSVRALKSCSPELQQKFRSETITEEELVGLMNKFVEDTKKGVHQKEGWPSSAYGVTKIGVTVLSRIHARKLSEQRKGDKILLNACCPGWVRTDMAGPKATKSPEEGAETPVYLALLPPDAEGPHGQFVSEKRVEQW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)