Kluczowe dokumenty
SAB5701849
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Raf1-S621 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.3 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer621)
informacje o genach
human ... RAF1(5894)
Opis ogólny
This gene is the cellular homolog of viral raf gene (v-raf). The encoded protein is a MAP kinase kinase kinase (MAP3K), which functions downstream of the Ras family of membrane associated GTPases to which it binds directly. Once activated, the cellular RAF1 protein can phosphorylate to activate the dual specificity protein kinases MEK1 and MEK2, which in turn phosphorylate to activate the serine/threonine specific protein kinases, ERK1 and ERK2. Activated ERKs are pleiotropic effectors of cell physiology and play an important role in the control of gene expression involved in the cell division cycle, apoptosis, cell differentiation and cell migration. Mutations in this gene are associated with Noonan syndrome 5 and LEOPARD syndrome 2. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S621 of human Phospho-Raf1-S621
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1