Kluczowe dokumenty
SAB5701233
Sigma-Aldrich
Anty-CBR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBR1(873)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz (SDR), które funkcjonują jako zależne od NADPH oksydoreduktazy o szerokiej specyficzności dla związków karbonylowych, takich jak chinony, prostaglandyny i różne ksenobiotyki. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego CBR1.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)