Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700817
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-p53produkowane u królików
Synonim(y):
BCC7, LFS1, P53, TP53, TRP53, Tp53, Trp53, bbl, bfy, bhy, p44, p53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.14 mg/ml
metody
ChIP: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:50
western blot: 1:3000-1:6000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
mouse ... Trp53(22059)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko supresorowe nowotworu zawierające domeny aktywacji transkrypcji, wiązania DNA i oligomeryzacji. Kodowane białko reaguje na różne stresy komórkowe, regulując ekspresję genów docelowych, indukując w ten sposób zatrzymanie cyklu komórkowego, apoptozę, starzenie się, naprawę DNA lub zmiany w metabolizmie. Mutacje w tym genie są związane z różnymi nowotworami u ludzi, w tym nowotworami dziedzicznymi, takimi jak zespół Li-Fraumeni. Alternatywny splicing tego genu i wykorzystanie alternatywnych promotorów skutkuje wieloma wariantami transkryptu i izoformami. Wykazano również, że dodatkowe izoformy wynikają z zastosowania alternatywnych kodonów inicjacji translacji z identycznych wariantów transkryptu (PMIDs: 12032546, 20937277).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego p53 (NP_000537.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)