Kluczowe dokumenty
SAB5701283
Sigma-Aldrich
Anty-p53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko supresorowe nowotworu zawierające domeny aktywacji transkrypcji, wiązania DNA i oligomeryzacji. Kodowane białko reaguje na różne stresy komórkowe, regulując ekspresję genów docelowych, indukując w ten sposób zatrzymanie cyklu komórkowego, apoptozę, starzenie się, naprawę DNA lub zmiany w metabolizmie. Mutacje w tym genie są związane z różnymi nowotworami u ludzi, w tym nowotworami dziedzicznymi, takimi jak zespół Li-Fraumeni. Alternatywny splicing tego genu i wykorzystanie alternatywnych promotorów skutkuje wieloma wariantami transkryptu i izoformami. Wykazano również, że dodatkowe izoformy wynikają z zastosowania alternatywnych kodonów inicjacji translacji z identycznych wariantów transkryptu (PMIDs: 12032546, 20937277). [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego p53.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701283-100UL4065267666570