Kluczowe dokumenty
SAB5500157
Sigma-Aldrich
Anti-P53 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP5, tissue culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
dog, bovine, rat, mouse, rabbit, pig, hamster
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
p53 jest genem supresorowym nowotworu wyrażanym w wielu różnych typach tkanek i bierze udział w regulacji wzrostu komórek, replikacji i apoptozy. Wiąże się z mdm2, antygenem SV40 T i białkiem E6 wirusa brodawczaka ludzkiego. p53 wykrywa uszkodzenia DNA i prawdopodobnie ułatwia ich naprawę. Mutacje z udziałem p53 występują w wielu różnych nowotworach złośliwych, w tym w raku piersi, jajnika, pęcherza moczowego, okrężnicy, płuc i czerniaku.
Immunogen
Rekombinowane ludzkie białko p53 o pełnej długości typu dzikiego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)