Kluczowe dokumenty
SAB5702040
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw aromatazie (CYP19A1), klon 5C5N7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ARO, ARO1, CPV1, CYAR, CYP19, CYPXIX, P-450AROM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5C5N7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.75 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVLEMLNPIHYNITSIVPEAMPAATMPVLLLTGLFLLVWNYEGTSSIPGPGYCMGIGPLISHGRFLWMGIGSACNYYNRVYGEFMRVWISGEETLIISKS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP19A1(1588)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i katalizuje ostatnie etapy biosyntezy estrogenów. Mutacje w tym genie mogą powodować zwiększoną lub zmniejszoną aktywność aromatazy; związane z tym fenotypy sugerują, że estrogen funkcjonuje zarówno jako hormon steroidowy płciowy, jak i we wzroście lub różnicowaniu. Alternatywne użycie promotora i alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które mają różne specyficzności tkankowe. [Dostarczone przez RefSeq, grudzień 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej aromatazy (CYP19A1) (P11511).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702040-100UL4065270652638