Key Documents
SAB5200204
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hsp70 antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7FB, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 70 kDa
reaktywność gatunkowa
Drosophila
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Specyficzność
Detects heat-inducible form of HSP70, ~70kDa.
Immunogen
Prepared from Drosophila tissue culture cells heat shocked at 36.5◦C for 3 hours, and isolated using SDS PAGE.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Max Jameson Aragon et al.
eLife, 11 (2022-01-25)
We developed a multiphoton imaging method to capture neural structure and activity in behaving flies through the intact cuticle. Our measurements showed that the fly head cuticle has surprisingly high transmission at wavelengths >900nm, and the difficulty of through-cuticle imaging