Kluczowe dokumenty
AGX822
Sigma-Aldrich
Rekombinowany antygen SARS-CoV-2 Spike (domena RBD)
suitable for ELISA, suitable for immunodiffusion
Synonim(y):
2019-nCoV, COVID-19
About This Item
Kod UNSPSC:
51201600
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in CHO cells
Poziom jakości
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
≤30 kDa
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Rekombinowany antygen COVID-19 Spike (domena RBD) wyrażany w komórkach CHO, nr kat. Nr kat. AGX822 jest przeznaczony do stosowania w testach przepływu bocznego i ELISA.
Immunogen
fragment
Zastosowanie
Alternatywnymi zalecanymi antygenami są AGX821, AGX823 lub AGX824.
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Do wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) można użyć antygenu spike SARS-CoV-2.
Postać fizyczna
Oczyszczone białko w 10 mM buforze fosforanowym, 150 mM NaCl bez konserwantów, pH 7,4.
Rekonstytucja
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2