SAB3701436
Monoclonal Anti-Hsc70 (Hsp73) antibody produced in mouse
clone N27F3-4, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-HSC54 antibody, Anti-HSC71 antibody, Anti-Heat shock protein 8 antibody, Anti-Heat-shock70-KD protein 10, Anti-MHV-A59
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N27F3-4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, bovine, salmon, beluga, rat, Caenorhabditis elegans, human, carp, Drosophila, mouse, chicken
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA1A(3303)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1