Key Documents
SAB4200174
Anti-Rab18 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RAB18LI1, Anti-RP11-148B2.1, Anti-ras-related protein Rab-18
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~23 kDa (additional bands of higher MW may appear in some extract preparations)
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of human PC3 cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse MM3MG cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB18(22931)
mouse ... Rab18(19330)
rat ... Rab18(307039)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence