Merck
SAB4200173
Sigma-Aldrich
Anti-Rab18 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RAB18LI1, Anti-ras-related protein Rab-18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~23 kDa (an additional band at ∼43 kDa may appear in some extract preparations)
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human PC3 cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse MM3MG cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB18(22931)
mouse ... Rab18(19330)
rat ... Rab18(307039)
Opis ogólny
Rab18 jest członkiem rodziny Rab małych trifosfataz guanozynowych (GTPaz). Rodzina Rab należy do nadrodziny Ras małych trifosfataz guanozynowych (GTPaz). Białka Rab zawierają konserwatywne regiony zaangażowane w wiązanie nukleotydów guaninowych oraz hiperzmienne domeny C-końcowe z motywem cysteiny.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Rab18 produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Trifosfatazy guanozynowe Rab (GTPazy Rab) są centralnymi regulatorami transportu błonowego między różnymi przedziałami subkomórkowymi komórek eukariotycznych. Ich zdolność regulacyjna zależy od ich zdolności do cyklicznego przełączania się między stanem nieaktywnym związanym z difosforanem guanozyny (GDP) a stanem aktywnym związanym z GTP. Aktywacja białka Rab jest powiązana z jego związkiem z błonami wewnątrzkomórkowymi. Poprzez swoje białka efektorowe, GTPazy Rab regulują tworzenie pęcherzyków, ruch pęcherzyków zależny od aktyny i tubuliny oraz fuzję błon. Konserwowane regiony białek Rab są zaangażowane w ukierunkowanie subkomórkowe. Każde białko Rab wykazuje charakterystyczną dystrybucję subkomórkową. Dlatego przeciwciała przeciwko białkom Rab mogą służyć jako użyteczne narzędzie do badania lokalizacji subkomórkowej i organizacji błon. Rab18 jest zaangażowany w wsteczny transport Golgiego do retikulum endoplazmatycznego (ER).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of Rab18, a lipid droplet-associated small GTPase
Martin S and Parton RG
Test, 438, 109-129 (2008)
The ESCRT-III protein CHMP1A mediates secretion of Sonic Hedgehog on a distinctive subtype of extracellular vesicles
Coulter ME, et al.
Testing, 24(4), 973-986 (2018)
Linbo Zhao et al.
mSphere, 2(4) (2017-08-18)
BK polyomavirus (BKPyV) is a human pathogen first isolated in 1971. BKPyV infection is ubiquitous in the human population, with over 80% of adults worldwide being seropositive for BKPyV. BKPyV infection is usually asymptomatic; however, BKPyV reactivation in immunosuppressed transplant
The rab gtpase family
Stenmark H and Olkkonen VM
Genome Biology, 2(5), reviews3007-reviews3001 (2001)
Multiple regions contribute to membrane targeting of Rab GTPases
Ali BR, et al.
Journal of Cell Science, 117(26), 6401-6412 (2004)