Kluczowe dokumenty
SAB5702401
Sigma-Aldrich
Anti-ATG16L1 Antibody, clone 5N2N9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
APG16L, ATG16A, ATG16L, IBD10, WDR30
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5N2N9, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RAADFPRWKRHISEQLRRRDRLQRQAFEEIILQYNKLLEKSDLHSVLAQKLQAEKHDVPNRHEISPGHDGTWNDNQLQEMAQLRIKHQEELTELHKKRGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG16L1(55054)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is part of a large protein complex that is necessary for autophagy, the major process by which intracellular components are targeted to lysosomes for degradation. Defects in this gene are a cause of susceptibility to inflammatory bowel disease type 10 (IBD10). Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jun 2010]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 6-105 of human ATG16L1 (Q676U5).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1