SAB5702091
Anti-TNFR2/TNFRSF1B Antibody, clone 7S1K0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CD120b,TBPII,TNF-R-II,TNF-R75,TNFBR,TNFR1B,TNFR2,TNFR80,p75,p75TNFR,TNF Receptor II,TNFRSF1B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7S1K0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.38 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RASTGSSDSSPGGHGTQVNVTCIVNVCSSSDHSSQCSSQASSTMGDTDSSPSESPKDEQVPFSKEECAFRSQLETPETLLGSTEEKPLPLGVPDAGMKPS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF1B(7133)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)