Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA049905
Sigma-Aldrich
Anti-SRSF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PR264, Anti-SC-35, Anti-SC35, Anti-SFRS2, Anti-serine/arginine-rich splicing factor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LKVDNLTYRTSPDSLRRVFEKYGRVGDVYIPR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF2(6427)
Immunogen
bogaty w serynę/argininę czynnik splicingowy 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunocytochemia (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84917
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heegyum Moon et al.
BMB reports, 50(8), 423-428 (2017-07-18)
SRSF2, a Serine-Arginine rich (SR) protein, is a splicing activator that mediates exon inclusion and exclusion events equally well. Here we show SRSF2 directly suppresses intron splicing to suppress cassette exon inclusion in SMN premRNA. Through a serial mutagenesis, we
Belinda J Goldie et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 259-259 (2017-09-08)
While the cytoplasmic function of microRNA (miRNA) as post-transcriptional regulators of mRNA has been the subject of significant research effort, their activity in the nucleus is less well characterized. Here we use a human neuronal cell model to show that
Anita Artarini et al.
Antiviral research, 168, 187-196 (2019-06-10)
Influenza A virus carries eight negative single-stranded RNAs and uses spliced mRNAs to increase the number of proteins produced from them. Several genome-wide screens for essential host factors for influenza A virus replication revealed a necessity for splicing and splicing-related
Jennifer E Francis et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 1238-1249 (2017-07-08)
Semiconductor quantum dots (Qdots) have been utilised as probes in fluorescence microscopy and provide an alternative to fluorescent dyes and fluorescent proteins due to their brightness, photostability, and the possibility to excite different Qdots with a single wavelength. In spite
Pierre Klein et al.
Nucleic acids research, 44(22), 10929-10945 (2016-08-11)
A short abnormal polyalanine expansion in the polyadenylate-binding protein nuclear-1 (PABPN1) protein causes oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD). Mutated PABPN1 proteins accumulate as insoluble intranuclear aggregates in muscles of OPMD patients. While the roles of PABPN1 in nuclear polyadenylation and regulation