Kluczowe dokumenty
SAB1406540
Sigma-Aldrich
Anti-TNFRSF1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD120b, TBPII, TNF-R-II, TNF-R75, TNFBR, TNFR1B, TNFR2, TNFR80
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNFRSF1B(7133)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny receptorów TNF. Białko to i receptor TNF-1 tworzą heterokompleks, który pośredniczy w rekrutacji dwóch białek antyapoptotycznych, c-IAP1 i c-IAP2, które posiadają aktywność ligazy ubikwityny E3. Funkcja IAP w sygnalizacji receptora TNF jest nieznana, jednak uważa się, że c-IAP1 nasila apoptozę indukowaną przez TNF poprzez ubikwitynację i degradację czynnika 2 związanego z receptorem TNF, który pośredniczy w przekazywaniu sygnałów antyapoptotycznych. Badania nokautu u myszy sugerują również rolę tego białka w ochronie neuronów przed apoptozą poprzez stymulację szlaków antyoksydacyjnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFRSF1B (NP_001057.1, 1 a.a. ~ 461 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAPVAVWAALAVGLELWAAAHALPAQVAFTPYAPEPGSTCRLREYYDQTAQMCCSKCSPGQHAKVFCTKTSDTVCDSCEDSTYTQLWNWVPECLSCGSRCSSDQVETQACTREQNRICTCRPGWYCALSKQEGCRLCAPLRKCRPGFGVARPGTETSDVVCKPCAPGTFSNTTSSTDICRPHQICNVVAIPGNASMDAVCTSTSPTRSMAPGAVHLPQPVSTRSQHTQPTPEPSTAPSTSFLLPMGPSPPAEGSTGDFALPVGLIVGVTALGLLIIGVVNCVIMTQVKKKPLCLQREAKVPHLPADKARGTQGPEQQHLLITAPSSSSSSLESSASALDRRAPTRNQPQAPGVEASGAGEARASTGSSDSSPGGHGTQVNVTCIVNVCSSSDHSSQCSSQASSTMGDTDSSPSESPKDEQVPFSKEECAFRSQLETPETLLGSTEEKPLPLGVPDAGMKPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jara J Joedicke et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2952-2960 (2014-08-08)
Vβ5(+) regulatory T cells (Tregs), which are specific for a mouse endogenous retroviral superantigen, become activated and proliferate in response to Friend virus (FV) infection. We previously reported that FV-induced expansion of this Treg subset was dependent on CD8(+) T
Claudia Arenaccio et al.
Retrovirology, 11, 46-46 (2014-06-14)
A relevant burden of defective HIV-1 genomes populates PBMCs from HIV-1 infected patients, especially during HAART treatment. These viral genomes, although unable to codify for infectious viral particles, can express viral proteins which may affect functions of host cells as
Meiling Li et al.
Cellular signalling, 26(7), 1539-1548 (2014-04-08)
Progranulin (PGRN) was reported to be a stress-response factor in response to hypoxia and acidosis. Here we present evidences demonstrating that PGRN is also an endoplasmic reticulum (ER) stress responsive factor: PGRN expression was induced and its activation of Erk1/2
Chindu Govindaraj et al.
American journal of hematology, 89(8), 795-802 (2014-04-24)
A major limitation to improved outcomes in acute myelogenous leukemia (AML) is relapse resulting from leukemic cells that persist at clinical remission. Regulatory T cells (Tregs), which are increased in AML patients, can contribute to immune evasion by residual leukemic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406540-50UG4061835701728