Kluczowe dokumenty
SAB5200055
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNB1 antibody produced in mouse
clone S4-11, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-DRK1PC, Anti-Kcnb1, Anti-Kcr1-1, Anti-Kv2.1, Anti-Kv2.1, S4-11, Anti-Shab
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S4-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 105-125 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, monkey
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen KCNB1 (potassium voltage-gated channel subfamily B member 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20q13.13. Gen ten koduje podjednostkę α bramkowanego napięciem kanału potasowego Kv2.1. Kodowane białko zawiera 858 aminokwasów i sześć segmentów transbłonowych (S1-S6). KCNB1 ulega ekspresji głównie w ośrodkowym układzie nerwowym, ale na wysokim poziomie w przedziale somatodendrytycznym neuronów neokortykalnych i piramidalnych.
Specyficzność
Wykrywa ~105-125 kDa. Rozpoznaje podjednostkę α Kv2.1 związaną z Shab.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażone białko fuzyjne GST Bakteryjnie wyrażone białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 509-853 szczurzego KV2.1, numer akcesyjny NM_004975.
Działania biochem./fizjol.
Kanał potasowy bramkowany napięciem, członek podrodziny B 1 (KCNB1) odgrywa istotną rolę w homeostazie pobudzenia neuronów hipokampa. Kodowane białko jest głównie zaangażowane w generowanie głównego opóźnionego prostującego prądu potasowego w neuronach piramidowych. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem przerostu lewej komory serca (LV) i wczesną padaczką dziecięcą u ludzi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
De novo KCNB1 mutations in infantile epilepsy inhibit repetitive neuronal firing
Saitsu H
Scientific Reports (2015)
Genome-wide association study identifies single-nucleotide polymorphism in KCNB1 associated with left ventricular mass in humans: The HyperGEN Study
Arnett DK
BMC Medical Genetics (2009)
Novel KCNB1 mutation associated with non-syndromic intellectual disability
Latypova X
Journal of Human Genetics, 62, 569-573 (2017)
Tekla Kirizs et al.
The European journal of neuroscience, 39(11), 1771-1783 (2014-03-13)
Potassium channels comprise the most diverse family of ion channels and play critical roles in a large variety of physiological and pathological processes. In addition to their molecular diversity, variations in their distributions and densities on the axo-somato-dendritic surface of