Key Documents
SAB5701918
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Paxillin-Y118 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.93 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr118)
informacje o genach
human ... PXN(5829)
Opis ogólny
This gene encodes a cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. These isoforms exhibit different expression pattern, and have different biochemical, as well as physiological properties (PMID:9054445). [provided by RefSeq, Aug 2011]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y118 of human Phospho-Paxillin-Y118
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1