Kluczowe dokumenty
SAB4300070
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PXN (pTyr118) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ16691 antibody produced in rabbit, Anti-paxillin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~68 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(H-V-YP-S-F)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr118)
informacje o genach
human ... PXN(5829)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 118 (H-V-Y(p)-S-F), zgodnie z białkiem PXN.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białko cytoszkieletu zaangażowane w przyłączanie błony aktynowej w miejscach adhezji komórek do macierzy zewnątrzkomórkowej (adhezja ogniskowa).
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angeles Alvarez Secord et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 24(2), 218-225 (2014-01-11)
This study aimed to explore the activity of dasatinib in combination with docetaxel, gemcitabine, topotecan, and doxorubicin in ovarian cancer cells. Cells with previously determined SRC pathway and protein expression (SRC pathway/SRC protein IGROV1, both high; SKOV3, both low) were