Kluczowe dokumenty
SAB4502498
Sigma-Aldrich
Anti-FAK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FADK 1, FAK1, Focal adhesion kinase 1, Protein- tyrosine kinase 2, pp125FAK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 119 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-FAKwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka FAK.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego FAK.
Zakres immunogenu: 363-412
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinping Luo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(3), 1212-1217 (2014-03-29)
Fertilization triggers rapid changes in intracellular free calcium that serve to activate multiple signaling events critical to the initiation of successful development. Among the pathways downstream of the fertilization-induced calcium transient is the calcium-calmodulin dependent protein tyrosine kinase PTK2b or
Nadja Engel et al.
BMC complementary and alternative medicine, 14, 334-334 (2014-09-10)
Jatropha curcas (JCP1), Pyrenacantha staudtii (PS), Picralima nitida (ZI) and Jatropha gossypifolia (JCP2) are plants used in the African folklore for the treatment of various cancers. This study investigated the in vitro anticancer effects of the ethanol extracts against human
Dao Chao Huang et al.
Endocrinology, 155(10), 3739-3749 (2014-07-23)
The role of PTHrP in the highly metastatic human melanoma disease is not known. This study investigates the mechanisms of action of this secreted factor through homozygous inactivation of the Pthrp gene in A375 human melanoma cells. In vitro, Pthrp-ablated
Li Li et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 53(4), 580-589 (2014-01-09)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) is a potent neurotrophic factor for midbrain dopamine (DA) neurons, while the DA neurons in the ventral tegmental area (VTA) is a crucial part of the neural circuits associated with drug addiction. Recently, more
D Barras et al.
Oncogene, 33(44), 5163-5172 (2013-11-12)
TAT-RasGAP(317-326), a peptide corresponding to the 317-326 sequence of p120 RasGAP coupled with a cell-permeable TAT-derived peptide, sensitizes the death response of various tumor cells to several anticancer treatments. We now report that this peptide is also able to increase