Kluczowe dokumenty
SAB5701557
Sigma-Aldrich
Anty-BAG3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG3(9531)
Opis ogólny
Białka BAG konkurują z Hip o wiązanie z domeną ATPazy Hsc70/Hsp70 i promują uwalnianie substratu. Wszystkie białka BAG mają około 45-aminokwasową domenę BAG w pobliżu C-końca, ale różnią się znacznie w swoich regionach N-końcowych. Białko kodowane przez ten gen zawiera domenę WW w regionie N-końcowym i domenę BAG w regionie C-końcowym. Domeny BAG1, BAG2 i BAG3 oddziałują specyficznie z domeną ATPazy Hsc70 in vitro i w komórkach ssaków. Wszystkie 3 białka wiążą się z wysokim powinowactwem do domeny ATPazy Hsc70 i hamują jej aktywność chaperonową w sposób Hip-repressible. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego BAG3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701557-100UL4065267671314