Kluczowe dokumenty
SAB2103926
Sigma-Aldrich
Anti-BAG3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BAG-3, Anti-BIS, Anti-CAIR-1, Anti-MGC104307
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, human, mouse, dog, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG3(9531)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego BAG3
Działania biochem./fizjol.
BAG3 hamuje aktywność opiekuńczą HSP70/HSC70 poprzez promowanie uwalniania substratu. Białka BAG konkurują z Hip o wiązanie z domeną ATPazy Hsc70/Hsp70 i promują uwalnianie substratu. Wszystkie białka BAG mają około 45-aminokwasową domenę BAG w pobliżu końca C, ale różnią się znacznie w swoich regionach N-końcowych. Białko kodowane przez ten gen zawiera domenę WW w regionie N-końcowym i domenę BAG w regionie C-końcowym. Domeny BAG1, BAG2 i BAG3 oddziałują specyficznie z domeną ATPazy Hsc70 in vitro i w komórkach ssaków. Wszystkie 3 białka wiążą się z wysokim powinowactwem do domeny ATPazy Hsc70 i hamują jej aktywność chaperonową w sposób Hip-repressible. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NVTRPAAQPSFHQAQKTHYPAQGEYQTHQPVYHKIQGDDWEPRPLRAAS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)