Kluczowe dokumenty
EZBNZST-185K
Millipore
702 ST ELISA z przeciwciałami ZooMAb
Synonim(y):
702 Endonukleaza odporna na sól ELISA
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
Parametry
50 μL
Poziom jakości
assay range
recovery range: 15.6 pg/mL
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
metody
ELISA: suitable
rozmiar
96 well
moc wejściowa
cell culture supernatant
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Test ELISA do specyficznego wykrywania benzonazy ST (benzonazy tolerującej sól).
Zastosowanie
Test ELISA z 96 paskami
Cechy i korzyści
Wykrywa nukleazę 702 Salt Tolerant przy użyciu pary specyficznych rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych 10889 Rabbit w kanapkowym teście ELISA. Wyniki są określane spektrofotometrycznie przy użyciu krzywej standardowej 702 ST. Zakres testu wynosi 15,6-1000pg ml, przy LLOQ 15,6pg (%CV/%Recovery ≤20%).
Informacje prawne
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3