Kluczowe dokumenty
SAB5700822
Sigma-Aldrich
Anti-PABPN1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
OPMD, PAB2, PABII, PABP-2, PABP2, PABPN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31
32
37
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
2.96 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PABPN1(8106)
Opis ogólny
This gene encodes an abundant nuclear protein that binds with high affinity to nascent poly(A) tails. The protein is required for progressive and efficient polymerization of poly(A) tails at the 3′ ends of eukaryotic transcripts and controls the size of the poly(A) tail to about 250 nt. At steady-state, this protein is localized in the nucleus whereas a different poly(A) binding protein is localized in the cytoplasm. This gene contains a GCG trinucleotide repeat at the 5′ end of the coding region, and expansion of this repeat from the normal 6 copies to 8-13 copies leads to autosomal dominant oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) disease. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 19 and X. Read-through transcription also exists between this gene and the neighboring upstream BCL2-like 2 (BCL2L2) gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PABPN1 (NP_004634.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)