Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700665
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HSP90B1produkowane u królików
Synonim(y):
ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, HSP90B1, TRA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
92
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.16 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90B1(7184)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny chaperonów molekularnych metabolizujących adenozynotrifosforan (ATP), które odgrywają rolę w stabilizacji i fałdowaniu innych białek. Kodowane białko jest zlokalizowane w melanosomach i retikulum endoplazmatycznym. Ekspresja tego białka jest związana z różnymi stanami patogennymi, w tym z powstawaniem nowotworów. W eksonie 5′ tego genu znajduje się gen mikroRNA. Na chromosomach 1 i 15 znajdują się pseudogeny dla tego genu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 550-650 ludzkiego HSP90B1 (NP_003290.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700665-100UL4065265179980