Kluczowe dokumenty
SAB2101094
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90B1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ECGP, Anti-GP96, Anti-GRP94, Anti-Heat shock protein 90kDa β (Grp94), member 1, Anti-TRA1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
yeast, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90B1(7184)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human HSP90B1
Działania biochem./fizjol.
HSP90B1 belongs to the heat shock protein 90 family. It is molecular chaperone that functions in the processing and transport of secreted proteins.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EEEPEEEPEETAEDTTEDTEQDEDEEMDVGTDEEEETAKESTAEKDEL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)