Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA017639
Sigma-Aldrich
Anti-SNX14 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sorting nexin-14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LFRFMNFLKQEGAVHVLQFCLTVEEFNDRILRPELSNDEMLSLHEELQKIYKTYCLDESIDKIRFDPFIVEEIQRIAEGPYIDVVKLQTMRCLFEAYEHVLSLLENVFTPMFCHSDEYFRQLLRGAESPTRN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNX14(57231)
Immunogen
Sorting nexin-14 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72879
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joe Fenn et al.
BMC genetics, 17(1), 123-123 (2016-08-28)
Cerebellar cortical degeneration (CCD) is an increasingly recognised neurodegenerative disease process affecting many dog breeds. Typical presentation consists of a progressive cerebellar ataxia, with a variable age at onset and rate of progression between different breeds. Cerebellar histopathological findings typically
Dale Bryant et al.
Scientific reports, 10(1), 13763-13763 (2020-08-15)
Mutations in the SNX14 gene cause spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 20 (SCAR20) in both humans and dogs. Studies implicating the phenotypic consequences of SNX14 mutations to be consequences of subcellular disruption to autophagy and lipid metabolism have been limited to
Hsien-Sung Huang et al.
PloS one, 9(5), e98383-e98383 (2014-05-27)
Genomic imprinting describes an epigenetic process through which genes can be expressed in a parent-of-origin-specific manner. The monoallelic expression of imprinted genes renders them particularly susceptible to disease causing mutations. A large proportion of imprinted genes are expressed in the
Sanchari Datta et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1335-1351 (2019-02-16)
Lipid droplets (LDs) are nutrient reservoirs used by cells to maintain homeostasis. Nascent droplets form on the endoplasmic reticulum (ER) and grow following an influx of exogenous fatty acids (FAs). The budding of LDs requires extensive ER-LD crosstalk, but how
Snx14 regulates neuronal excitability, promotes synaptic transmission, and is imprinted in the brain of mice.
Huang HS, Yoon BJ, Brooks S, et al.
PLoS ONE, 9(5), e98383-e98383 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA017639-25UL4061842835973
HPA017639-100UL4061837138041