Kluczowe dokumenty
SAB5700923
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ROCK1(6093)
Opis ogólny
This gene encodes a protein serine/threonine kinase that is activated when bound to the GTP-bound form of Rho. The small GTPase Rho regulates formation of focal adhesions and stress fibers of fibroblasts, as well as adhesion and aggregation of platelets and lymphocytes by shuttling between the inactive GDP-bound form and the active GTP-bound form. Rho is also essential in cytokinesis and plays a role in transcriptional activation by serum response factor. This protein, a downstream effector of Rho, phosphorylates and activates LIM kinase, which in turn, phosphorylates cofilin, inhibiting its actin-depolymerizing activity. A pseudogene, related to this gene, is also located on chromosome 18.
Immunogen
Recombinant protein of human ROCK1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)