Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA007567
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-35, Anti-Rho-associated protein kinase 1, Anti-Rho-associated, coiled- coil-containing protein kinase 1, Anti-p160 ROCK-1, Anti-p160ROCK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TQVKELKEEIEEKNRENLKKIQELQNEKETLATQLDLAETKAESEQLARGLLEEQYFELTQESKKAASRNRQEITDKDHTVSRLEEANSMLTKDIEILRRENEELTEKMKKAEEEYKLEKEEEISNLKAAFEKNINTERT
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
ROCK (Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase) ma dwie izoformy, ROCK1 i ROCK2, które mają 65% podobieństwa sekwencji. ROCK ma trzy domeny, które obejmują N-końcową domenę katalityczną (CAT), środkową domenę zwiniętej cewki, która pośredniczy w homodimeryzacji, oraz domeny wiążące Rho (RB) i domenę pleckstrin homology (PH) (domena RB/PH) na C-końcu. Domena RB/PH działa jako domena autoinhibicyjna i hamuje aktywność kinazową CAT. Gen ROCK1 (Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1) koduje kinazę serynowo-treoninową o masie 160 kDa, która specyficznie wiąże się z Rho związanym z GTP. Jest to białko płytkowe o długości 1354 aminokwasów. Posiada domenę kinazy Ser/Thr na N-końcu, po której następuje struktura cewki o długości 600 aminokwasów. Region C-końcowy zawiera bogaty w cysteinę motyw palca cynkowego i region homologii pleckstryny.
Immunogen
Rho-associated protein kinase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ROCK1 (Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1), efektor małej GTPazy Rho, funkcjonuje wraz z małą GTPazą Rho w fosforylacji kinazy LIM 1, która z kolei fosforyluje kofilinę, czynnik depolimeryzujący aktynę, regulując w ten sposób reorganizację cytoszkieletu aktyny. Jest zdolny do wywoływania niezależnego od Ca2+ skurczu mięśni gładkich. Aktywacja ROCK1 przez rozszczepienie kaspazą-3 stymuluje powstawanie pęcherzyków błonowych w komórkach apoptotycznych. Fosforyluje i reguluje kinazę białkową oddziałującą z suwakiem (ZIPK), która pośredniczy w niezależnej od Ca2+ fosforylacji zarówno miozyny mięśni gładkich, jak i miozyny niemięśniowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86424
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura Hagerty et al.
The Journal of biological chemistry, 282(7), 4884-4893 (2006-12-13)
Zipper-interacting protein kinase (ZIPK) regulates Ca(2+)-independent phosphorylation of both smooth muscle (to regulate contraction) and non-muscle myosin (to regulate non-apoptotic cell death) through either phosphorylation and inhibition of myosin phosphatase, the myosin phosphatase inhibitor CPI17, or direct phosphorylation of myosin
Alexandra Zanin-Zhorov et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(10), 3809-3814 (2017-04-09)
Targeted inhibition of Rho-associated kinase (ROCK)2 downregulates the proinflammatory T cell response while increasing the regulatory arm of the immune response in animals models of autoimmunity and Th17-skewing human cell culture in vitro. In this study, we report that oral
J E Van Eyk et al.
The Journal of biological chemistry, 273(36), 23433-23439 (1998-08-29)
Abnormal smooth muscle contraction may contribute to diseases such as asthma and hypertension. Alterations to myosin light chain kinase or phosphatase change the phosphorylation level of the 20-kDa myosin regulatory light chain (MRLC), increasing Ca2+ sensitivity and basal tone. One
T Ishizaki et al.
The EMBO journal, 15(8), 1885-1893 (1996-04-15)
The small GTP-binding protein Rho functions as a molecular switch in the formation of focal adhesions and stress fibers, cytokinesis and transcriptional activation. The biochemical mechanism underlying these actions remains unknown. Using a ligand overlay assay, we purified a 160
M Sebbagh et al.
Nature cell biology, 3(4), 346-352 (2001-04-03)
Increased phosphorylation of myosin light chain (MLC) is necessary for the dynamic membrane blebbing that is observed at the onset of apoptosis. Here we identify ROCK I, an effector of the small GTPase Rho, as a new substrate for caspases.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA007567-25UL4061842789177
HPA007567-100UL4061837124105