Merck
HPA021178
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Cis-Golgi matrix protein GM130, Anti-Gm130 autoantigen, Anti-Golgin subfamily A member 2, Anti-Golgin-95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GDSVCGETHRALQGAMEKLQSRFMELMQEKADLKERVEELEHRCIQLSGETDTIGEYIALYQSQRAVLKERHREKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLGA2(2801)
Opis ogólny
Gen GOLGA2 (golgin subfamily A member 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34.11. Należy do rodziny golginów o zwiniętej cewce. Białko krąży między przedziałami cis-Golgi i nośnikami ER (retikulum endoplazmatyczne) - do Golgiego.
Immunogen
Golgin subfamily A member 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Tworzenie wstęgi aparatu Golgiego wymaga specyficznych zdarzeń fuzji błon. GOLGA2 (golgin subfamily A member 2) ma kluczowe znaczenie dla bocznych reakcji fuzji cystern i pomaga w prawidłowej dystrybucji enzymów w aparacie Golgiego. Uczestniczy również w transporcie z retikulum endoplazmatycznego do aparatu Golgiego i fragmentacji mitotycznego aparatu Golgiego. Oddziałuje i stabilizuje GRASP65 (białko błony obwodowej Golgiego p65).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75376
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nozomu Yanaihara et al.
Cancer cell, 9(3), 189-198 (2006-03-15)
MicroRNA (miRNA) expression profiles for lung cancers were examined to investigate miRNA's involvement in lung carcinogenesis. miRNA microarray analysis identified statistical unique profiles, which could discriminate lung cancers from noncancerous lung tissues as well as molecular signatures that differ in
Pierfrancesco Marra et al.
Molecular biology of the cell, 18(5), 1595-1608 (2007-02-23)
The Golgi complex in mammalian cells forms a continuous ribbon of interconnected stacks of flat cisternae. We show here that this distinctive architecture reflects and requires the continuous input of membranes from the endoplasmic reticulum (ER), in the form of
Manojkumar A Puthenveedu et al.
Nature cell biology, 8(3), 238-248 (2006-02-21)
The mammalian Golgi apparatus exists as stacks of cisternae that are laterally linked to form a continuous membrane ribbon, but neither the molecular requirements for, nor the purpose of, Golgi ribbon formation are known. Here, we demonstrate that ribbon formation
Nobuhiro Nakamura
Journal of pharmacological sciences, 112(3), 255-264 (2010-03-04)
GM130 is a peripheral membrane protein strongly attached to the Golgi membrane and is isolated from the detergent and salt resistant Golgi matrix. GM130 is rich in coiled-coil structures and predicted to take a rod-like shape. Together with p115, giantin
Sabrina Rivero et al.
The EMBO journal, 28(8), 1016-1028 (2009-02-27)
We report that microtubule (MT) nucleation at the Golgi apparatus requires AKAP450, a centrosomal gamma-TuRC-interacting protein that also forms a distinct network associated with the Golgi. Depletion of AKAP450 abolished MT nucleation at the Golgi, whereas depletion of the cis-Golgi