SAB4500327
Anti-CCR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C-C CKR-4, C-C chemokine receptor type 4, CC-CKR-4, CCR-4, CCR4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:60000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR4(1233)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 211-260