Key Documents
SAB4200005
Anti-UVRAG antibody ,Mouse monoclonal
clone UVRAG-11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-DHTX, Anti-UV radiation resistance-associated gene protein, Anti-p63
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UVRAG-11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human G361 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UVRAG(7405)
mouse ... Uvrag(78610)