U7508
Anti-UVRAG antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-UV radiation resistance-associated gene
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse brain and human Hela cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UVRAG(7405)
mouse ... Uvrag(78610)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- western blotting
- immunofluorescence
- in western blotting
- in immunofluorescence