MABF3095
Anti-Complement C5 Antibody, clone SIM 225-3.2.1
Synonim(y):
Białko 4 zawierające domenę alfa-2-makroglobuliny podobne do C3 i PZP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SIM 225-3.2.1, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~188 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, guinea pig, porcine, goat, feline, canine, rabbit
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... C5(727)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z ludzką glikoproteiną dopełniacza C5 (nieredukowaną).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:5000 tego przeciwciała wykryło nieredukowany ludzki dopełniacz C5.
Testowane zastosowania
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła dopełniacz C5 w zastosowaniach Western Blotting (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła dopełniacz C5 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła dopełniacz C5 w zastosowaniach (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1