MABF3228
Anti-Complement C3/C3b Antibody, clone 10C7
Synonim(y):
PZP-podobne białko zawierające domenę alfa-2-makroglobuliny 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C7, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 187.15 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... C3(718)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą ELISA z oczyszczonym natywnym ludzkim dopełniaczem C3
Analiza ELISA: Seryjne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły ludzki dopełniacz C3, ale nie białko dopełniacza C4.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła dopełniacz C3/C3b w zastosowaniach ELISA (Whipple, E.C., et al. (2007). Mol Immunol. 44(4):377-88).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła dopełniacz C3/C3b w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Sharma, S., et al. (2020). Front Immunol.11:462).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1